5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-oxindole
OR10940-5G OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-5GEA 62.9 EUR
APOSOR10940-5G APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 98%
5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Smeltpunt: 194…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191927
CAS nummer: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9