2-Aminobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
OR10943-250G OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA 117 EUR
APOSOR10943-250G APOSOR10943-50G
2-Aminobenzyl alcohol
2-Aminobenzyl alcohol
Formule: C₇H₉NO
Kookpunt: 160 °C/10mmHg
Smeltpunt: 81…84 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007749
CAS nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7