5-Chloro-2-benzothiazolinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10944-25G OR10944-5G
APOSOR10944-25GEA 81.8 EUR
APOSOR10944-25G APOSOR10944-5G
5-Chloro-2-benzothiazolinone
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Formule: C₇H₄ClNOS
Smeltpunt: 237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060125
CAS nummer: 20600-44-6