3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
OR10945-100G OR10945-500G
APOSOR10945-100GEA 22 EUR
APOSOR10945-100G APOSOR10945-500G
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Formule: C₃H₈ClN
Smeltpunt: 145…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012913
CAS nummer: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6