tert-Butylbenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10947-25G OR10947-100G
APOSOR10947-25GEA 0 EUR
APOSOR10947-25G APOSOR10947-100G
tert-Butylbenzene 99%
tert-Butylbenzene
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Kookpunt: 169 °C
Smeltpunt: –58 °C
Dichtheid: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008816
CAS nummer: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01550