2-Furoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
OR10949-100G OR10949-25G OR10949-500G
APOSOR10949-100GEA 24.9 EUR
APOSOR10949-100G APOSOR10949-25G APOSOR10949-500G
2-Furoic acid 95%
2-Furoic acid
Formule: C₅H₄O₃
Kookpunt: 230 °C
Smeltpunt: 127…132 °C
Vlampunt: 137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003238
CAS nummer: 88-14-2
EINECS: 201-803-0