p-Anisic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 58.4 EUR
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
p-Anisic acid 98%
p-Anisic acid
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 275…280 °C
Smeltpunt: 182…185 °C
Dichtheid: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002542
CAS nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5