4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10959-100G OR10959-25G
APOSOR10959-100GEA 29.2 EUR
APOSOR10959-100G APOSOR10959-25G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₆ClN₃O
Smeltpunt: 168…176 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233535
CAS nummer: 5734-64-5
EINECS: 410-050-9