2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-amine, 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylamine
OR10960-100G OR10960-25G
APOSOR10960-100GEA 120 EUR
APOSOR10960-100G APOSOR10960-25G
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Kookpunt: 276
Smeltpunt: 94…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038832
CAS nummer: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6