S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10968-1G OR10968-5G
APOSOR10968-1GEA 22 EUR
APOSOR10968-1G APOSOR10968-5G
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Formule: C₂H₈IN₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00035462
CAS nummer: 35600-34-1