2-Nitrophenyl selenocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10971-1G OR10971-5G OR10971-25G
APOSOR10971-1GEA 55.5 EUR
APOSOR10971-1G APOSOR10971-5G APOSOR10971-25G
2-Nitrophenyl selenocyanate
2-Nitrophenyl selenocyanate
Formule: C₇H₄N₂O₂Se
Smeltpunt: 134…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043146
CAS nummer: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
UN: 3283
ADR: 6.1,II