N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane
OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 61.4 EUR
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formule: C₇H₂₀N₄
Kookpunt: 280 °C
Dichtheid: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008174
CAS nummer: 4741-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III