Ethyl-4-iodobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10986-25G OR10986-100G OR10986-500G
APOSOR10986-25GEA 23.4 EUR
APOSOR10986-25G APOSOR10986-100G APOSOR10986-500G
Ethyl-4-iodobenzoate 98%
Ethyl-4-iodobenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Kookpunt: 281…283 °C
Dichtheid: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017344
CAS nummer: 51934-41-9