2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR10987-25G
OR10987-5G
APOSOR10987-25GEA
260
EUR
APOSOR10987-25G
APOSOR10987-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₅H₂₁BO₄ Smeltpunt: 59…62 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD03453660 CAS nummer: 269409-99-6 |