5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1099-1G OR1099-25G OR1099-5G
APOSOR1099-1GEA 51.2 EUR
APOSOR1099-1G APOSOR1099-25G APOSOR1099-5G
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Formule: C₁₀H₂₁NO₃
Dichtheid: 1 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01862955
CAS nummer: 75178-90-4