4-Iodo-1H-pyrazole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodopyrazole
OR10990-100G OR10990-25G OR10990-500G
APOSOR10990-100GEA 39.5 EUR
APOSOR10990-100G APOSOR10990-25G APOSOR10990-500G
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005244
CAS nummer: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1