2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
OR10991-25G OR10991-500G OR10991-100G
APOSOR10991-25GEA 22 EUR
APOSOR10991-25G APOSOR10991-500G APOSOR10991-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₉H₁₉BO₃
Kookpunt: 73 °C/15mmHg
Dichtheid: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192241
CAS nummer: 61676-62-8
UN: 1993
ADR: 3,III