3-Nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10999-250G OR10999-100G
APOSOR10999-250GEA 36.6 EUR
APOSOR10999-250G APOSOR10999-100G
3-Nitrobenzaldehyde
3-Nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₅NO₃
Kookpunt: 285…290 °C
Smeltpunt: 55…59 °C
Dichtheid: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007249
CAS nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6