1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11001-100G OR11001-25G OR11001-5G
APOSOR11001-100GEA 89.2 EUR
APOSOR11001-100G APOSOR11001-25G APOSOR11001-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 99%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789259
CAS nummer: 761446-44-0