5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110030-1G OR110030-250MG
APOSOR110030-1GEA 0 EUR
APOSOR110030-1G APOSOR110030-250MG
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 57238-76-3