Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid Ethyl Ester, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-4-carbethoxy-1-phenylpyrazole, Ethyl 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR110031-100G OR110031-25G OR110031-5G
APOSOR110031-100GEA 0 EUR
APOSOR110031-100G APOSOR110031-25G APOSOR110031-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Smeltpunt: 98…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020731
CAS nummer: 16078-71-0