(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110037-10G OR110037-1G OR110037-5G
APOSOR110037-10GEA 351 EUR
APOSOR110037-10G APOSOR110037-1G APOSOR110037-5G
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
Formule: C₆H₉BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085534
CAS nummer: 94230-83-8