Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110056-1G OR110056-250MG
APOSOR110056-1GEA 211 EUR
APOSOR110056-1G APOSOR110056-250MG
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00454352
CAS nummer: 329210-07-3