4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110076-1G OR110076-5G
APOSOR110076-1GEA 281 EUR
APOSOR110076-1G APOSOR110076-5G
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₈H₁₀Br₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12079183
CAS nummer: 107784-73-6