6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110118-1G OR110118-250MG
APOSOR110118-1GEA 220 EUR
APOSOR110118-1G APOSOR110118-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅N₂ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07021509
CAS nummer: 138642-97-4