5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110132-10G OR110132-1G OR110132-5G
APOSOR110132-10GEA 461 EUR
APOSOR110132-10G APOSOR110132-1G APOSOR110132-5G
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Formule: C₁₂H₁₇I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052173
CAS nummer: 5122-20-3