2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110139-10G OR110139-1G OR110139-5G
APOSOR110139-10GEA 374 EUR
APOSOR110139-10G APOSOR110139-1G APOSOR110139-5G
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663809
CAS nummer: 886360-96-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable