2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110145-1G OR110145-250MG
APOSOR110145-1GEA 106 EUR
APOSOR110145-1G APOSOR110145-250MG
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Formule: C₆H₈N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791263
CAS nummer: 58481-01-9