4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110146-10G OR110146-1G OR110146-5G
APOSOR110146-10GEA 0 EUR
APOSOR110146-10G APOSOR110146-1G APOSOR110146-5G
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085164
CAS nummer: 23351-07-7