Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-amino-5-methylbenzoate
OR110165-5G OR110165-25G
APOSOR110165-5GEA 22 EUR
APOSOR110165-5G APOSOR110165-25G
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234606
CAS nummer: 18595-16-9