Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110167-1G OR110167-5G
APOSOR110167-1GEA 79.2 EUR
APOSOR110167-1G APOSOR110167-5G
Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115547
CAS nummer: 58677-05-7