3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110169-1G OR110169-5G
APOSOR110169-1GEA 117 EUR
APOSOR110169-1G APOSOR110169-5G
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864567
CAS nummer: 884504-86-3