1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 227 EUR
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Formule: C₉H₇NO₃
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04125031
CAS nummer: 153810-37-8