Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl benzo[d]oxazole-7-carboxylate
OR110172-1G OR110172-250MG
APOSOR110172-1GEA 71.6 EUR
APOSOR110172-1G APOSOR110172-250MG
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formule: C₉H₇NO₃
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042246
CAS nummer: 1086378-35-9