1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110173-1G OR110173-5G OR110173-25G
APOSOR110173-1GEA 22 EUR
APOSOR110173-1G APOSOR110173-5G APOSOR110173-25G
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456124
CAS nummer: 6850-23-3