6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 58.4 EUR
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781648
CAS nummer: 21413-23-0