Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR110187-1G OR110187-5G
APOSOR110187-1GEA 29.2 EUR
APOSOR110187-1G APOSOR110187-5G
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100112
CAS nummer: 105191-64-8