Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110188-1G OR110188-5G
APOSOR110188-1GEA 152 EUR
APOSOR110188-1G APOSOR110188-5G
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Formule: C₁₁H₁₁ClO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100102
CAS nummer: 1215582-82-3