Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110189-10G OR110189-1G OR110189-5G
APOSOR110189-10GEA 337 EUR
APOSOR110189-10G APOSOR110189-1G APOSOR110189-5G
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClO₂S
MW: 240.71 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100113
CAS nummer: 1207537-67-4