Ethyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110192-5G OR110192-25G
APOSOR110192-5GEA 89.2 EUR
APOSOR110192-5G APOSOR110192-25G
Ethyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂S
MW: 221.28 g/mol
Smeltpunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661903
CAS nummer: 34761-09-6