Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110195-1G OR110195-5G
APOSOR110195-1GEA 46.8 EUR
APOSOR110195-1G APOSOR110195-5G
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₄S
MW: 251.258 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791163
CAS nummer: 25785-09-5