Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110198-1G OR110198-5G
APOSOR110198-1GEA 103 EUR
APOSOR110198-1G APOSOR110198-5G
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Smeltpunt: 139…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06496148
CAS nummer: 861208-16-4