1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1102-1G OR1102-5G
APOSOR1102-1GEA 22 EUR
APOSOR1102-1G APOSOR1102-5G
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N₅
Smeltpunt: 247…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053020
CAS nummer: 4022-81-5