5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110200-1G OR110200-5G
APOSOR110200-1GEA 58.4 EUR
APOSOR110200-1G APOSOR110200-5G
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₇N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11553052
CAS nummer: 406192-63-0