Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110207-1G OR110207-5G
APOSOR110207-1GEA 65.8 EUR
APOSOR110207-1G APOSOR110207-5G
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505028
CAS nummer: 1216708-87-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable