3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110210-1G OR110210-5G
APOSOR110210-1GEA 93.5 EUR
APOSOR110210-1G APOSOR110210-5G
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505059
CAS nummer: 154258-67-0