Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110222-1G OR110222-250MG OR110222-500MG OR110222-2.5G
APOSOR110222-1GEA 238 EUR
APOSOR110222-1G APOSOR110222-250MG APOSOR110222-500MG APOSOR110222-2.5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09994697
CAS nummer: 64951-11-7