1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 22 EUR
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
Smeltpunt: 142…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03453063
CAS nummer: 269410-08-4