(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110249-1G OR110249-10G OR110249-5G
APOSOR110249-1GEA 93.5 EUR
APOSOR110249-1G APOSOR110249-10G APOSOR110249-5G
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02187201
CAS nummer: 127172-22-9