4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 103 EUR
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
Smeltpunt: 153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319051
CAS nummer: 181219-01-2